Documentos Principais
1077005
USP
Bromodiphenhydramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20BrNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
370.71
Beilstein:
3754363
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1077005 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bromodiphenhydramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Bromodiphenhydramine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)