Documentos Principais
1075203
USP
Bis(2-ethylhexyl) maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
340.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1075203 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bis(2-ethylhexyl) maleate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
chave InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Descrição geral
Bis(2-ethylhexyl) maleate is a maleate monomer used in polymerization.[1]
Aplicação
Bis(2-ethylhexyl) maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polymers from 1, 2-disubstituted ethylenic monomers, 3. Homopolymers from alkyl maleates: further results of monomer-isomerization radical polymerization.
Otsu, Takayuki, Osamu Ito, and Naoyuki Toyoda.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 2.12, 729-732 (1981)