1065210
USP
Berberine chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
berberine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Coptis Species Rhizome
- Coptis Species Rhizome Dry Extract
- Coptis Species Rhizome Powder
- Goldenseal
- Indian Barberry Stem
- Indian Barberry Stem Dry Extract
- Indian Barberry Stem Powder
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)