Documentos Principais
1040854
USP
Apocarotenal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-β-Apo-8′-carotenal, Apocarotenal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H40O
Número CAS:
Peso molecular:
416.64
Beilstein:
2064131
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1040854 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
apocarotenal
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
chave InChI
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Apocarotenal USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Astaxanthin Esters
  • Astaxanthin Esters Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Natural carotenoid that is formed from β-carotene in vivo and is an inducer of cytochrome P450 1A (CYP1A) in rats and in Ah-receptor-responsive mice.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
α-Carotene ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
40395
α-Carotene
Zeaxanthin analytical standard
Supelco
14681
Zeaxanthin
Lutein analytical standard
Supelco
07168
Lutein
β-Carotene synthetic, ≥93% (UV), powder
Sigma-Aldrich
C9750
β-Carotene