1034308
USP
Amrinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one, Inamrinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amrinone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
chave InChI
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE3A(5139)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)