PHR1503
Cilostazol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cilostazol, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1134153
família API
cilostazol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
package of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
chave InChI
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE3A(5139)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)