Documentos Principais
1012950
USP
Alliin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Alliin, 3-(2-Propenylsulfinyl)-L-alanine, S-Allyl-L-cysteine sulfoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
177.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1012950 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
alliin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])CC=C
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
chave InChI
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Alliin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)