Documentos Principais
1012799
USP
Aleuritic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
304.42
Beilstein:
1727724
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1012799 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aleuritic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
100-101 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
chave InChI
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)