1012495
USP
beta-Alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
β-Alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
beta-alanine
fabricante/nome comercial
USP
pf
202 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)