1012101
USP
Adenina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-aminopurina, Vitamina B4
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
adenine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>360 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution
- Adenosine
- S-Adenosyl-l-methionine 1
- 4-Butanedisulfonate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3