Z777244
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
About This Item
polymeric
Nome do produto
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 404NP2-2103
embalagem
1 ea of
Parâmetros
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak anion exchange phase
tamanho de partícula
1.7 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)