Z777222
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Nome do produto
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L50
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 403NP3P-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)