Documentos
Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
5% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
compatibilidade
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente