Documentos Principais
Z226211
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
8.5% carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octyl
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)