Y0002379
Calcium ascorbate dihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium ascorbate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
166 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
chave InChI
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)