Y0002295
Nitrofural for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
About This Item
Produtos recomendados
família API
nitrofural
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
242-244 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
chave InChI
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
male reproductive organs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)