Y0002175
Olanzapine embonate monohydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, hydrate (1:1:1)
About This Item
Produtos recomendados
família API
olanzapine
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]5c6c(cc5C)C(=Nc8c(cccc8)N6)N7CCN(CC7)C.Oc1c(c4c(cc1C(=O)O)cccc4)Cc2c3c(cc(c2O)C(=O)O)cccc3.O
InChI
1S/C23H16O6.C17H20N4S.H2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3;1H2
chave InChI
ZIMCQJVMPKQQPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)