A4308
Autocamtide 2-related inhibitory peptide
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sinônimo(s):
[Ala9]-Autocamtide 2, AIP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~_1.5 kDa
composição
Peptide content, ≥70%
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](CC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)CC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C65H114N20O21/c1-32(2)28-46(63(105)106)85-54(96)36(7)78-62(104)45(31-52(93)94)84-56(98)38(33(3)4)30-47(86)34(5)76-59(101)43(19-22-50(89)90)81-55(97)37(18-21-49(69)88)29-48(87)40(16-12-26-74-64(70)71)79-60(102)42(17-13-27-75-65(72)73)83-61(103)44(20-23-51(91)92)80-53(95)35(6)77-58(100)41(15-9-11-25-67)82-57(99)39(68)14-8-10-24-66/h32-46H,8-31,66-68H2,1-7H3,(H2,69,88)(H,76,101)(H,77,100)(H,78,104)(H,79,102)(H,80,95)(H,81,97)(H,82,99)(H,83,103)(H,84,98)(H,85,96)(H,89,90)(H,91,92)(H,93,94)(H,105,106)(H4,70,71,74)(H4,72,73,75)/t34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m0/s1
chave InChI
COEHZSYVSXUBHI-CYZNULJVSA-N
Informações sobre genes
human ... CAMK2A(815) , CAMK2B(816) , CAMK2D(817)
mouse ... CAMK2A(12322) , CAMK2B(12323) , CAMK2D(108058)
rat ... CAMK2A(25400) , CAMK2B(24245) , CAMK2D(24246)
Amino Acid Sequence
Aplicação
- To inhibit calmodulin kinase II (CaMKII) action in virulent Theileria infected macrophages
- To study its influence on oxidative stress associated with neural cell death after hypoxia-ischemia, using neonatal hippocampal slice cultures
- To quench the phosphorylation of recombinant synGA (GTPase-activating protein) induced by CaMKII
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3