Y0002158
Pyrantel impurity C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
família API
pyrantel
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
chave InChI
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente