The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia and does contain impurities G and B. Kindly review the example Liquid Chromatography Report supplied on the leaflet provided by the European Pharmacopoeia below.
Y0002129
Chlortalidone for system suitability,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chlorthalidone
About This Item
Produtos recomendados
família API
chlortalidone
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
chave InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Chlortalidone for system suitability, does it conatin impurity G & B
1 answer