Documentos Principais
Y0002101
Pantothenate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.220,00
R$ 1.220,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.220,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Número CAS:
Peso molecular:
238.27
Beilstein:
3769272
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.220,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium pantothenate
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
chave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
propriedades físicas
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)