Documentos Principais
SU860191
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass (flat bottom)
descrição
shell style
embalagem
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
disponibilidade
not available in USA
D.E.
5 mm
diâmetro × A
5 mm × 30.75 mm
volume
0.2 mL
compatibilidade
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)