Key Documents
SU860178
Supelco
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento
Sinônimo(s):
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
Características
Ultrabond
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
disponibilidade
not available in USA
espessura
1.3 mm
conector
for 9 mm short thread
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)