Documentos Principais
SU860157
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
disponibilidade
not available in USA
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.0 mm
conector
for 9 mm short thread
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)