Documentos Principais
SPRF1
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60%v/v), certified reference material
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.006,00
R$ 1.006,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.006,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.006,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)