Key Documents
SAAR6018250
Thymol
uniLAB
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Fórmula linear:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1907135
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
pressão de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
linha de produto
uniLAB
embalagem
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
pb
232 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)