Key Documents
SAAR5871061
Stannous chloride
anhydrous, univAR
Sinônimo(s):
Tin(II) chloride, Stannous chloride
About This Item
Fórmula linear:
SnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
189.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5871061EM)
pb
652 °C (lit.)
pf
246 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)