Key Documents
SAAR5046800
Potassium permanganate
uniLAB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
158.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
linha de produto
uniLAB
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046800EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)