Documentos Principais
SAAR5043900
Ftalato de potássio monobásico
univAR
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCC6H4COOK
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Beilstein:
3637128
Número MDL:
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)