Documentos Principais
SAAR4946130
Perchloric acid solution
0.1 N, 0.1 M
Sinônimo(s):
Perchloric acid solution
About This Item
Fórmula linear:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
embalagem
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR4946130KF)
concentração
0.1 M
0.1 N
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For laboratory use only
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)