SAAR4123900
Sulfato de magnésio
dry, uniLAB™
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
uniLAB™
forma
dry
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)