Documentos Principais
SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
embalagem
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Aplicação
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)