SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
embalagem
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)