Key Documents
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
embalagem
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
For laboratory use only
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)