Documentos Principais
SAAR1122040
Ammonia solution
32%, univAR
About This Item
Fórmula linear:
NH3
Número CAS:
Peso molecular:
17.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
univAR
embalagem
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122040LC)
concentração
32%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
chave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)