PS374
Metobromuron
analytical standard
Sinônimo(s):
N′-(4-Bromophenyl)-N-methoxy-N-methylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1000 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. PS-374
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
chave InChI
WLFDQEVORAMCIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente