PHR9036
(+)-6-Aminopenicillanic acid
reference material
Sinônimo(s):
Ampicillin impurity A (PhEur), Sulbactam impurity B (PhEur), (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
família API
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
chave InChI
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)