Documentos Principais
PHR9016
Supelco
(3RS)-3-Methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Desfluoroofloxacin, Ofloxacin impurity C (PhEur)
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 6.484,00
R$ 6.484,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 6.484,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
343.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 6.484,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO1)N2C3=C1C(N4CCN(C)CC4)=CC=C3C(C(C(O)=O)=C2)=O
InChI
1S/C18H21N3O4/c1-11-10-25-17-14(20-7-5-19(2)6-8-20)4-3-12-15(17)21(11)9-13(16(12)22)18(23)24/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
ANLIAKDHRADSBT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicação
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)