Documentos Principais
PHL89772
Pyrogallol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.385,00
R$ 2.385,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.385,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Beilstein:
907431
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.385,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
309 °C (lit.)
pf
133-134 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
chave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)