Documentos Principais
PHL86736
Sterubin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavanone, Eriodictyol 7-methyl ether, Sternbin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
302.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análise
For this reference substance sterubin we use the non-stereospecific CAS number and structure. It is expected that the natural enantiomer is predominant; however, the substance is prone to racemization in solution. Therefore, the stereochemistry is not specified and we recommend to use this reference substance only for non-stereospecific analysis.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)