Documentos Principais
PHL85766
Quercetagetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone, 6-Hydroxyquercetin
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 4.146,00
R$ 4.146,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 4.146,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O8
Número CAS:
Peso molecular:
318.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.146,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
chave InChI
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)