Documentos Principais
PHL85720
Armepavine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Alkaloid D from Evonymus europaea
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.968,00
R$ 5.968,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.968,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
313.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.968,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)O)C
InChI
1S/C19H23NO3/c1-20-9-8-14-11-18(22-2)19(23-3)12-16(14)17(20)10-13-4-6-15(21)7-5-13/h4-7,11-12,17,21H,8-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
chave InChI
ZBKFZIUKXTWQTP-QGZVFWFLSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)