Documentos
PHL83840
Bilobetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,5,5′′,7,7′′-Pentahydroxy 4′′′-methoxy 3′′′,8-biflavone, 4′-O-Methylamentoflavone, 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H20O10
Número CAS:
Peso molecular:
552.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C31H20O10/c1-39-24-7-4-15(26-12-22(37)29-19(34)9-17(33)10-27(29)40-26)8-18(24)28-20(35)11-21(36)30-23(38)13-25(41-31(28)30)14-2-5-16(32)6-3-14/h2-13,32-36H,1H3
chave InChI
IWEIJEPIYMAGTH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.