Documentos Principais
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.494,00
R$ 4.494,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.494,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H47NO19
Número CAS:
Peso molecular:
857.81
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.494,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)