Documentos
PHL83551
Vitexin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-O-glucoside 8-C-glucoside, Afroside, Apigenin 7-O-glucoside 8-C-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H30O15
Número CAS:
Peso molecular:
594.52
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)