Documentos Principais
PHL83418
Zerumbone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one, Zerumbone (6CI,7CI)
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.936,00
R$ 2.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.936,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O
Número CAS:
Peso molecular:
218.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
chave InChI
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRAIL-induced apoptosis potentiator; DR4 and DR5 inducer
Zerumbone is a TRAIL-induced apoptosis potentiator. It potentiates TRAIL-induced apoptosis through the up-regulation of DR4 and DR5 expression and the down-regulation of cFLIP. Zerumbone has very little or no cytotoxic effect on the normal human endothelial cells and dermal fibroblasts. Zerumbone is a sesquiterpene isolated from in Zingiber zerumbet Smith (wild ginger).
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)