Documentos Principais
PHL82582
Lycorine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Amarylline hydrochloride, Narcissine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
323.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
chave InChI
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
A selective inhibitor of peptidyl transferase center (PTC).
A selective inhibitor of peptidyl transferase center (PTC). In HL-60 (leukemia) cells, lycorine arrests the cell cycle at G2/M and induces apoptosis by a caspase-mediated pathway.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)