Documentos Principais
PHL82544
Fuziline
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
15α-Hydroxyneoline, Senbusine C
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.025,00
R$ 4.025,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.025,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39NO7
Número CAS:
Peso molecular:
453.57
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.025,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1([C@@H](OC)C2[C@]([C@@H](O)[C@H](OC)[C@]3([H])[C@@H]4O)(O)[C@]4([H])[C@]5(C3)[H])C5(C2N6CC)[C@@H](O)CCC1(C6)COC
InChI
1S/C24H39NO7/c1-5-25-9-22(10-30-2)7-6-13(26)23-12-8-11-16(27)14(12)24(29,21(28)17(11)31-3)15(20(23)25)18(32-4)19(22)23/h11-21,26-29H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14+,15?,16-,17+,18-,19+,20?,21-,22?,23?,24+/m0/s1
chave InChI
FPECZWKKKKZPPP-GVQAKTSBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)