Documentos Principais
PHL80858
Nobiletin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,6,7,8-Hexamethoxyflavone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.212,00
R$ 4.212,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.212,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22O8
Número CAS:
Peso molecular:
402.39
Beilstein:
360887
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.212,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
chave InChI
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nobiletin suppresses the expression of matrix metalloproteinases 1, 3 and 9, which participate in the break down of the extracellular matrix during tumor metastasis. Nobiletin is also involved in the increased expression of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 further preventing extracellular matrix degradation during tumor invasion. This bioflavonoid is believed to achieve both of these functions by disrupting the signal transduction pathway of Ras-Raf-MEK.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)