Documentos Principais
PHL80370
Pilocarpina
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(3S,4R)-4,5-Di-hidro-3-etil-4-(1-metil-1H-imidazol-5-il-metil)-2(3H)-furanona
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.318,00
R$ 2.318,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.318,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
244.72
Beilstein:
4034491
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.318,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
202-205 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
chave InChI
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agonista não seletivo do receptor muscarínico de acetilcolina; usado para produzir um modelo experimental de epilepsia.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)